Merck
CLS55640100
Pyrex® class A low-actinic volumetric flask, Pyrex® ST stopper
capacity 100 mL
別名:
ガラスフラスコ, メスフラスコ, 容積測定ガラス器具
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
long
ジョイント
joint stopper13
無菌性
non-sterile
特徴
class A
closure type ST stopper
包装
case of 12
pack of 6
メーカー/製品名
Corning 55640-100
Corning 55640
tol. measuring range
0.08 mL
キャパシティ
100 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Low actinic stained glass provides protection for materials sensitive to light. The protective color is an integral part of flask, which retains mechanical strength, chemical stability, and thermal resistance of Pyrex brand labware.
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)