Merck
CLS5420800
Pyrex® Kjeldahl、丸底、長首フラスコ
capacity 800 mL
別名:
丸底フラスコ, 平底フラスコ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
long
round bottom flask
ストッパーサイズ
7
無菌性
non-sterile
特徴
closure type Rubber stopper
包装
case of 18
メーカー/製品名
Corning 5420-800
キャパシティ
800 mL
ネックサイズ
(1)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Flasks, specially styled, have tooled finished necks for extra strength and uniform stopper fit. Wall thickness is controlled to offer the optimum balance between thermal shock and chemical resistance. Can be used in ASTM E-258 procedure. Care must be taken to ensure the bottoms of the flasks do not come in contact with the heating elements. Most Kjeldahl equipment manufacturers have ring suppors for this purpose.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)