Merck
CLS536050
Pyrex® micro-filtering flask
capacity 50 mL
別名:
円錐フラスコ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
flat bottom flask
narrow-mouth
無菌性
non-sterile
特徴
closure type ground joint or rubber stopper
包装
case of 18
pack of 6
メーカー/製品名
Corning 5360-50
キャパシティ
50 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
25 mLと50 mLサイズのホース接続部の外径は8 mm、125 mLサイズの外径は10 mmです。(Corning® 5360)
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)