物質
borosilicate glass
flat bottom flask
narrow-mouth
ストッパーサイズ
12
無菌性
non-sterile
特徴
closure type Rubber stopper
包装
pack of 1
case of 4
メーカー/製品名
Corning 5341-4L
キャパシティ
4,000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Permanent, white enamel graduations and marking spots and replaceable PP tubulation with neoprene grommet. Tubulation is 12.5 mm o.d.
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)