Merck
CLS5341250
Pyrex®肉厚ろ過フラスコ
capacity 250 mL
別名:
円錐フラスコ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
narrow-mouth
ストッパーサイズ
6
無菌性
non-sterile
特徴
closure type Rubber stopper
包装
case of 1
メーカー/製品名
Corning 5341-250
キャパシティ
250 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Permanent, white enamel graduations and marking spots and replaceable PP tubulation with neoprene grommet. Tubulation is 12.5 mm o.d.
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)