物質
amber bottle
borosilicate glass bottle
cylindrical bottle
polypropylene cap
wide-mouth bottle
無菌性
non-sterile
特徴
autoclavable
cap
graduations
包装
case of 4 ea
pack of 4 ea
メーカー/製品名
Corning 51395-100
利用可能性
not available in EU
ボトルネック直径
30 mm
キャパシティ
100 mL
直径× H
56 mm × 100 mm
フィッティング
45
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Heavy-duty, low actinic, amber glass bottles protect light-sensitive materials. Include linerless, one-piece, autoclavable, orange PP, plug-seal caps (size GL 45) with drip-free pouring rings. Permanent, white enamel graduations and marking spots.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)