Merck
CLS500050
Pyrex® narrow-mouth Erlenmeyer flask with joint
capacity 50 mL
別名:
円錐フラスコ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
bottom (baffled)
glass cap
narrow-mouth
ジョイント
joint ST/NS19/38
無菌性
non-sterile
特徴
cap
closure type Standard Taper joint
包装
case of 1
メーカー/製品名
Corning 5000-50
キャパシティ
50 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Pyrex® Erlenmeyer flasks are made of borosilicate glass for optical clarity and mechanical strength.
  • Flasks have durable white enamel graduations to show approximate capacity.
  • Large marking spot for labeling.
Graduated to show approximate capacity. Ref. ASTM E123.
その他情報
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
C85409-25G4061833543115
C85409-5G4061833522417
CLS500050-1EA4061825882864