物質
borosilicate glass
polypropylene cap
screw top cap
wide-mouth
無菌性
non-sterile
特徴
cap
closure type Screw cap
包装
case of 1
メーカー/製品名
Corning 4995-6L
キャパシティ
6,000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Features a GL 45 size, PP, plug-seal screw-cap on a wide, 29 mm neck opening that accommodates larger volume serological pipettes. Also good for media prep and storage, or as a culture flask when optional membrane cap is used.
その他情報
Browse all Erlenmeyer flasks
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
CLS49956L-1EA | 4061825882857 |