Merck
CLS4980PACK
Pyrex® narrow-mouth graduated Erlenmeyer flask assortment pack
assortment pack
別名:
ガラスフラスコ, 円錐フラスコ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
narrow-mouth
無菌性
non-sterile
特徴
cap: no
包装
case of 1
メーカー/製品名
Corning 4980-PACK
フィッティング
cap for GL 45
詳細
カタログ番号4980の最も一般的なサイズのフラスコをセットにした便利なパックです。少量ユーザ用に、5種類のサイズ(50 mL、125 mL、250 mL、500 mL、1 L)を1個ずつセットにしています。
その他情報
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)