Merck
CLS4965100
Pyrex® round-bottom three neck angle type distilling flask
capacity 100 mL
別名:
丸底フラスコ, 平底フラスコ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104812
物質
borosilicate glass
round bottom flask
three-neck (Vertical)
ジョイント
center joint ST/NS24/40
side joint ST/NS19/38
無菌性
non-sterile
特徴
closure type Standard Taper joint
包装
pack of 1
case of 4
メーカー/製品名
Corning 4965-100
キャパシティ
100 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
CLS4965100-4EA4061831700053