Key Documents
CLS4960500
Pyrex® round-bottom three neck vertical unequal height flask
capacity 500 mL, center joint: ST/NS 34/45
別名:
丸底フラスコ, 平底フラスコ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
round bottom flask
three-neck (Vertical)
ジョイント
center joint: ST/NS34/45
side joint ST/NS24/40
無菌性
non-sterile
特徴
closure type Standard Taper joint
包装
pack of 1
case of 4
メーカー/製品名
Corning 4960-500
キャパシティ
500 mL
ネックサイズ
(1)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
With full length joints.
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)