Merck
CLS49505L
Pyrex® round-bottom vertical three neck distilling flask, with 24/40 joints
capacity 5,000 mL
別名:
丸底フラスコ, 平底フラスコ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104812
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
round bottom flask
three-neck (Vertical)
ジョイント
joint ST/NS24/40
無菌性
non-sterile
特徴
closure type Standard taper joint
包装
pack of 1
case of 3
メーカー/製品名
Corning 4950-5L
キャパシティ
5,000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)