物質
borosilicate glass
flat bottom flask
narrow-mouth
narrow-mouth neck
無菌性
non-sterile
特徴
cap: no
closure type Rubber stopper
包装
case of 6
メーカー/製品名
Corning 4450-250
キャパシティ
250 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- Pyrex® baffled Erlenmeyer flasks feature a heavy tooled rim for maximum durability.
- Baffle-designed Delong flasks promote optimal and consistent solution agitation when used with flask shakers.
- Uniform wall thickness ensures an optimal balance between mechanical strength and thermal shock resistance.
- Includes a marking spot for convenience.
その他情報
Browse all Erlenmeyer flasks
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)