Merck
CLS44422L
Pyrex® long neck culture flask
capacity 2000 mL
別名:
円錐フラスコ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122104
NACRES:
NB.43
物質
Delong
Delong neck
borosilicate glass
flat bottom flask
無菌性
non-sterile
特徴
cap: no
closure type closure cap
包装
case of 1
メーカー/製品名
Corning 4442-2L
キャパシティ
2000 mL
ネック外径
(38 mm)
38 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Neck is made from heavy-wall, rimless tubing and reduces the amount of splashed solution reaching the closure. Ideal for shaker cultures.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)