Merck
CLS44202XL
Pyrex® Fernbach culture flask
capacity 2,800 mL
別名:
Corning® 4420
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122104
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
flat bottom flask
wide-mouth
wide-mouth neck
ジョイント
joint stopper13
無菌性
non-sterile
特徴
cap: no
closure type Beaded rim
包装
case of 6
メーカー/製品名
Corning 4420-2XL
外径 × H
~205 mm × 230 mm
キャパシティ
2,800 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Wide-mouth design for culturing organisms requiring a large surface area to volume ratio. Can also be used in serum production. Reference: Industrial and Engineering Chemistry, Vol. 21, No. 12, 1198.
Note: Do not use this flask on a heat source smaller than the base of the flask. Uneven heating of the flask could cause breakage.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
CLS44202XL-1EA
CLS44202XL-6EA4061831699319