物質
borosilicate glass
short
ジョイント
joint: ST/NS29/42
無菌性
non-sterile
特徴
closure type Standard taper joint
包装
case of 1
メーカー/製品名
Corning 4321-100
利用可能性
not available in EU
キャパシティ
100 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- PYREX® round-bottom boiling flasks are routinely used in various laboratory applications.
- Manufactured from low expansion borosilicate glass that provides better clarity, strength, heat, and chemical resistance even in the most demanding laboratory conditions.
- Precise wall thickness ensures optimal thermal transfer and provides mechanical strength for greater shock resistance.
- Chemically durable, these flasks are ideal for contamination-free results.
- The normal working temperature for PYREX® boling flasks is 230 °C.
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)