物質
borosilicate glass
pear-shaped flask
short
無菌性
non-sterile
特徴
closure type Standard Taper Joint
包装
case of 12
pack of 2
メーカー/製品名
Corning 4315-10
キャパシティ
10 mL
ネックサイズ
(1)
チューブサイズ
10 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
- Pear-shaped boiling flasks are made up of borosilicate glass
- For greater shock resistance, carefully controlled wall thicknesses are used to provide the ideal balance between mechanical strength and thermal expansion
- Under the toughest lab conditions, their exceptional chemical durability ensures contamination-free results and long life
- Compatible with a wide range of combinations for various assemblies
- Contains no animal-derived materials
- Product is not intended for use in vacuum or pressure applications
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)