Merck
CLS401654
Corning® Cap Fitting with 2 Stainless Steel Tubing Ports
diam. ~45 mm, polypropylene
別名:
Stoppers
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
物質
polypropylene
screw top orange cap
メーカー/製品名
Corning 401654
直径
~45 mm
フィッティング
GL 45 thread
特徴および利点
  • 45mm polypropylene cap
  • Two 15.24cm stainless steel tubes
  • Autoclavable
  • Fits Corning glass and plastic vessels with GL45mm threads
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)