Merck
CLS401392
Corning® Modified Impeller Assembly (for use with probes) for Magnetically-Driven Proculture® Spinner Flask
fits flask, 8 L
別名:
equipment replacement accessory
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122104
NACRES:
NB.43
物質
stainless steel shaft
無菌性
non-sterile
特徴
fits flask 8 L
メーカー/製品名
Corning 401392
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Stainless steel impeller shaft with dual bearing, modified impeller assembly for use in magnetically driven, 8L Proculture Spinner Flasks. Narrower impeller paddle design allows use with probes to create a small bioreactor.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
ProCulture is a registered trademark of SP Industries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
CLS401392-1EA4061825881102