Key Documents
CLS396550
Pyrex® aseptic filling bell
hose outlet O.D. 11.0 mm, O.D. × H 51 mm × 95 mm
別名:
Corning® 3965
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.43
詳細
for use with bottles
メーカー/製品名
Corning 3965-50
外径 × H
51 mm × 95 mm
ホース出口外径
11.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For aseptic filling of vessels. Rubber tubing is attached to the top of the tubulation while the receiving vessel is placed inside the bell.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)