Merck
CLS3296030F
Pyrex® Goochるつぼ、低形状、フリットディスク付き
capacity 30 mL, porosity 4-5.5 μm
別名:
Corning® 32960
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121812
NACRES:
NB.43
メーカー/製品名
Corning 32960-30F
キャパシティ
30 mL
ディスク直径
30 mm
ポアサイズ
4-5.5 μm porosity
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
沈殿物を110°Cで恒量に乾燥させる分析作業に特に適しています。また、さらに高い温度にも適していますが、その場合は電気炉で加熱することをお勧めします。るつぼの温度を急に変えないでください。ひずみを避けるために、温度が250°Cに下がるまで炉から出さないでください。
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)