物質
borosilicate glass
無菌性
non-sterile
包装
pack of 12
メーカー/製品名
Corning 3160-102
外径 × H
100 mm × 20 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- PYREX® culture dishes are made of clear borosilicate glass.
- They can withstand repeated sterilization (wet or dry) and are chemically resistant.
- Beaded edges provide greater mechanical strength and reduce capillary action of condensed moisture.
- Top marked in blue enamel, bottom in white, enables easier sorting.
- Bottoms include a triangular, enamel reference point for serial dilutions.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)