物質
borosilicate glass
無菌性
non-sterile
包装
pack of 12
メーカー/製品名
Corning 3160-100
外径 × H
100 mm × 10 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
CLS3160100-12EA | 4061833875216 |
CLS3160100-1EA | |
CLS3160100-72EA | 4061833883341 |