Merck
CLS304650
Pyrex® Lifetime Red single metric scale graduated cylinder, with reinforced bead
volume 50 mL
別名:
Corning® 3046
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121805
NACRES:
NB.43
特徴
subdivision 1.0 mL
メーカー/製品名
Corning 3046-50
tol. measuring range
0.5 mL
容量
50 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Lifetime-Red is a trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.