Merck
CLS3044100
Pyrex® Lifetime Red single metric scale graduated cylinder, with double pourout
volume 100 mL
別名:
Corning® 3044
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121805
NACRES:
NB.43
特徴
subdivision 2.0 mL
メーカー/製品名
Corning 3044-100
tol. measuring range
1.0 mL
容量
100 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Calibrated "to contain". The cylinder is a Tuttle type of low form for stability.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Lifetime-Red is a trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)