Merck
CLS302625
Pyrex® class A double metric scale graduated cylinder, with blue enamel
volume 25 mL
別名:
Corning® 3026
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121805
特徴
subdivision 0.2 mL
メーカー/製品名
Corning 3026-25
tol. measuring range
0.17 mL
容量
25 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Calibrated "to deliver".
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)