特徴
subdivision 2.0 mL
メーカー/製品名
Corning 3025-250
tol. measuring range
±5%
容量
250 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- Calibrated "to contain"
- double metric scale
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
CLS3025250-1EA | |
CLS3025250-12EA | 4061833882962 |