Merck
CLS3023100
Pyrex® class A double metric scale graduated cylinder, with white enamel
volume 100 mL
別名:
Corning® 3023
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121805
NACRES:
NB.43
特徴
subdivision 1.0 mL
メーカー/製品名
Corning 3023-100
tol. measuring range
0.50 mL
容量
100 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)