Merck
CLS3012100
Pyrex® single metric scale graduated cylinder, with female joint
volume 100 mL
別名:
Corning® 3012
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121805
NACRES:
NB.43
ジョイント
joint ST/NS24/40
特徴
subdivision 1.0 mL
メーカー/製品名
Corning 3012-100
tol. measuring range
1.0 mL
容量
100 mL
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)