Merck
CLS30022L
Pyrex® serialized/certified graduated cylinder with Pyrex® stopper
volume 2,000 mL
別名:
Corning® 3002
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121805
NACRES:
NB.43
特徴
subdivision 20.0 mL
メーカー/製品名
Corning 3002-2L
tol. measuring range
6.0 mL
容量
2,000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Calibrated "to contain".
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)