Merck
CLS294875X25
Corning® microscope slides, frosted one side, one end
L × W 75 mm × 25 mm
別名:
顕微鏡スライド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122601
NACRES:
NB.16
物質
soda-lime glass
無菌性
non-sterile
包装
case of 20 × 72 slides box of 72 slides
メーカー/製品名
Corning 2948-75X25
L × W
75 mm × 25 mm
厚さ
0.90-1.10 mm
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
These 75x25mm Corning microscope slides are made from water-white glass to maximize clarity and are frosted at one end on only one side. Slides are 0.9 to 1.10mm thick. Corning frosted slides are highly legible and easy to write on. To minimize waste, they are inspected for chips and rough edges before being packaged.
Products are packaged in 1/2 gross boxes (approx. 72 slides each).
10 gross = 20 boxes (1440 slides total)
Note: Replacement product for CLS29483X1
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
カバーガラス size 22 mm × 22 mm
C9802
カバーガラス
BRAND® cavity slides L × W 76 mm × 26 mm, thickness 1.2-1.5 mm, wells 1
BR475505
BRAND® cavity slides