Merck
CLS2400200
Pyrex® リービッヒコンデンサー(トップ/ボトムジョイント付き)
jacket L 200 mm, joint: ST/NS 19/38
別名:
Corning® 2400
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
ジョイント
joint: ST/NS19/38
メーカー/製品名
Corning 2400-200
利用可能性
not available in EU (Not available in EU countries)
ジャケット長
200 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
With drip-tip. Large-capacity water jacket cools efficiently.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)