Merck
CLS2360400
Pyrex®リービッヒ冷却器、底STジョイント
jacket L 400 mm, bottom joint: ST/NS 24/40
別名:
Corning® 2360
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
ジョイント
bottom joint: ST/NS24/40
メーカー/製品名
Corning 2360-400
ジャケット長
400 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
tooled neck for No.3 stopper
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)