Merck
CLS213050
Pyrex® Precision-bore Class A burette
capacity 50 mL
別名:
burette precision, burettes, Corning® 2130
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121808
物質
borosilicate glass
特徴
subdivision 0.10 mL
メーカー/製品名
Corning 2130-50
tol. measuring range
0.05 mL
キャパシティ
50 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
With 2mm bore, stopcock, plug, and dustcover. Precision-bore tubing assures accuracy between any two points. Ground C glass stopcock gives precise control.
その他情報
Class A burettes—Tolerances established by ASTM E 694 for volumetric ware, ASTM E 542 for calibration of volumetric ware, and ASTM E 287 for burettes.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)