Merck
CLS2094250
Pyrex® colored scale dispensing burette, with straight bore PTFE stopcock plug
volume 250 mL, accuracy: 2.0 mL
別名:
burettes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121808
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
特徴
subdivision 1 mL
メーカー/製品名
Corning 2094-250
容積測定範囲
250 mL, accuracy: 2.0 mL
容量
250 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Corning® 2094
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)