Merck
CLS15854L
Pyrex® serum bottle
capacity 4 L
別名:
glass bottle
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
wide-mouth bottle
特徴
autoclavable
cap: no
包装
case of 8 ea
pack of 8 ea
メーカー/製品名
Corning 1585-4L
ボトルネック直径
~31 mm
キャパシティ
4 L
直径× H
165 mm × 287 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Designed especially for handling and storing sterile culture media and sera where stability of the glass is of prime importance. Also suitable for storing distilled water and standard solutions. Will withstand hot air or steam sterilization. Tooled necks for strength and uniform stopper fit. Use rubber stopper No. 8.
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)