Merck
CLS1397500
Pyrex®丸形メディウムビン, 広口
capacity 500 mL
別名:
Pyrex培地ボトル, グラス培地ボトル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
orange polypropylene cap (screw cap)
wide-mouth bottle
無菌性
non-sterile
特徴
autoclavable
cap screw
graduations 100 mL
reusable
包装
case of 10
メーカー/製品名
Corning 1397-500
H
148 mm
キャパシティ
500 mL
フィッティング
neck (GLS 80)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
このPYREX広口ビンは、保存、混合、サンプリングなどに適した丈夫なデザインとなっています。口が非常に広い(内径69 mm)ため、ペースト、粉末、大きな物体を簡単に注いだり除去したりできます。オートクレーブ可能な一体成形のオレンジ色ポリプロピレンプラグシール付きGLS80ネジ式キャップ(ライナーなし)と、液だれ防止リングが付属します。
注意オートクレーブ直後はキャップを締めないでください。冷却による減圧で破損することがあります。
  • ネックの太さはGL45ネジ口ビンの5倍:粉末の出し入れや洗浄が容易
  • 高温ショックに耐性:500°Cまで使用可能、電子レンジ可
  • PYREXビンはオートクレーブ滅菌または乾熱滅菌が可能、ポリプロピレン製キャップはオートクレーブ可能
  • 白色エナメル塗料の目盛りおよびマーキングスポット付き
  • 記録に便利なトレーサビリティコード付き
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)