Merck
CLS1396100
Pyrex® square media storage bottle
with screw cap, capacity 100 mL
別名:
Pyrex培地ボトル, グラス培地ボトル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass bottle
clear bottle
orange polypropylene cap (plug seal)
square bottle
wide-mouth bottle
無菌性
non-sterile
特徴
autoclavable
cap
disposable
graduations
subdivision 20 mL
包装
case of 10 ea
pack of 10 ea
メーカー/製品名
Corning 1396-100
外径 × H
50 mm × 105 mm
キャパシティ
100 mL
フィッティング
GL 32 neck thread
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この丈夫な100 mLの角型瓶はPYREXホウケイ酸ガラスで作られており、化学薬品耐性および熱耐性があります。角型瓶は取り扱いやすく、棚やオートクレーブ中にわずかなスペース(13~20%)しか必要とせず、混合、サンプリング、および保存に理想的です。白いエナメルの目盛り線、大きなマーキング領域、およびボトルに成形されて最大容量を示すガラスの頂部があります。ボトルには、ライナーのない、オートクレーブ可能なオレンジ色のポリプロピレン製一体型プラグシールキャップ(GL 32スレッド付き)と液だれのない注ぎリングが付属しています。- 注意:瓶が破損する場合があるため、角型瓶をボトル上部のろ過ユニットや真空/加圧を伴うその他の用途に使用しないでください。オートクレーブ直後にキャップを閉めないでください。冷却されて内部が真空になり、破損する可能性があります。- これらのボトル用に各種キャップを用意しています(オプション)。ポリプロピレン製色付きキャップで仕分けや識別が容易になります。- 0.22 μmのPTFE疎水性膜付きベント膜キャップ- 乾燥加熱滅菌(180°C)用のPBT(ポリブチレンテレフタラート)製中実キャップおよびETFE製注入リング- シリンジサンプリングまたは試薬導入用シリコンセプタ付きPBT製キャップ。
Square bottles are easier to handle, require less space (13-20%) on the shelf or in the autoclave and are ideal for mixing, sampling and storage. Features include white enamel graduations, large marking spot and a glass ridge molded into the bottle to indicate full capacity. They include a linerless, one-piece autoclavable orange polypropylene plug seal cap and a drip-free pouring ring
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)