Key Documents
CLS139545LTMC
Vented cap for Corning® media storage bottles
gray, GL 45
別名:
Cap for Corning Bottles, Corning Vented Cap, Vented Cap for Storage Bottles
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
物質
polypropylene
メーカー/製品名
Corning 1395-45LTMC
gray
フィッティング
GL 45
特徴および利点
  • Vented cap made up of polypropylene
  • Caps have a hydrophobic polytetrafluoroethylene (PTFE) membrane that allows contamination-free sterile gas exchange
  • To ensure efficient sealing, the cap has a GL45 thread and a linerless plug seal design
  • Autoclavable
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)