Merck
CLS13951L
Pyrex® round media storage bottles and reusable screw caps
capacity 1,000 mL
別名:
Pyrex培地ボトル, グラス培地ボトル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
orange polypropylene cap (plug seal)
wide-mouth bottle
無菌性
non-sterile
特徴
autoclavable
cap
graduations
reusable
包装
case of 10
メーカー/製品名
Corning 1395-1L
利用可能性
not available in EU
キャパシティ
1,000 mL
直径× H
101 mm × 225 mm
フィッティング
GL 45 neck thread
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pyrex製のこれらの丈夫な 1 L丸型瓶は、貯蔵、振盪、およびサンプリングに使用できます。これらには、漏れない注ぎリングが付いた、オートクレーブ可能なオレンジ色のライナーなし一体型ポリプロピレンプラグシールGL 45ネジ式キャップが付属しています。新しいガラスビーズは最大容量線を示しています。瓶には、消えない白色のエナメル目盛りと書き込みスペースがあります。- 注意:オートクレーブ直後はキャップを閉めないでください。冷却されて真空になり、破損することがあります。-これらの瓶には、オレンジ、緑、紫、赤、薄灰色から選べるポリプロピレン製色付きキャップの広範なオプションをご用意し、分類や識別を容易にしています。- 0.22 μmPTFE疎水性膜付きベント膜キャップ- 乾燥加熱滅菌(180°C)用の赤いPBT(ポリブチレンテレフタラート)穴なしキャップとETFE注ぎリング- シリンジサンプリングまたは試薬導入用シリコンセプター付きPBTキャップ。
Pyrex製の丈夫な丸型培地貯蔵瓶は、貯蔵、振盪、およびサンプリングに使用できます。これらの培地貯蔵瓶には、漏れない注ぎリングが付いた、オートクレーブ可能なオレンジ色のライナーなし一体型PPプラグシールキャップが付属しています。乾燥加熱滅菌(180°C)用に、オプションの赤いPBTPキャップと赤いETFE注ぎリングを別途ご用意しています。Pyrex製の丸型培地貯蔵瓶はホウケイ酸ガラスでできており、消えない白いエナメルの目盛りと書き込みスペースがあります。
注意:2 Lより大きな瓶は、瓶トップろ過ユニットや真空/加圧を伴うその他の用途には使用しないでください。瓶が破損することがあります。オートクレーブ直後はキャップを閉めないでください。冷却されて真空になり、破損することがあります。
これらの瓶には様々なオプションのキャップをご用意しています。
  • 0.22 μmPTFE疎水性膜付きベント膜キャップ
  • 乾燥加熱滅菌(180°C)用の赤いPBT(ポリブチレンテレフタラート)穴なしキャップとETFE注ぎリング
  • シリンジサンプリングまたは試薬導入用シリコンセプター付きPBTキャップ。
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)