Key Documents
CLS1368160
Corning® wide mouth milk dilution bottle
capacity 160 mL, screw cap
別名:
storage vessel
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
物質
clear bottle
square bottle
wide-mouth bottle
特徴
autoclavable
cap
メーカー/製品名
Corning 1368-160
キャパシティ
160 mL
直径× H
44 mm × 150 mm
詳細
乾燥した固体または液体の注入が容易な広口ボトル(開口部は約28 mm)。ゴムライナー付きフェノール類キャップは滅菌(121°Cで湿式)に耐えます
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)