Merck
CLS12201L
Pyrex® aspirator bottle with outlet for tubing
capacity 1000 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
物質
clear bottle
cylindrical bottle
wide-mouth bottle
特徴
autoclavable
cap: no
メーカー/製品名
Corning 1220-1L
キャパシティ
1000 mL
直径× H
110 mm × 200 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.