物質
borosilicate glass
特徴
graduations
包装
case of 1
メーカー/製品名
Corning 1000-PACK
利用可能性
not available in EU
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
PYREX®のグリフィン Low formビーカーの詰め合わせパックで、二重目盛り付きです。PYREXビーカーの便利なパックで、最も一般的なサイズを一つずつ含んでいます。少量ユーザ用に、以下のサイズ(50 mL、100 mL、250 mL、600 mL、1 L)を1個ずつセットにしています。安全な輸送と保管のため、区切りのあるカートンにて包装しています。
Low Form(Corning 1000シリーズ)のグリフィンビーカーは以下の特徴があります。
- おおよその内容量の目盛り付き
- 二重目盛り付き
- 注ぎ口付き
- 非常に大きい範囲の書き込み領域
- 均一な壁の厚さ
- 丈夫な、産業用グレードガラスビーカー
その他情報
Browse all glass beakers
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)