Merck
CLS1000600
SAFC
PYREX®グリフィンビーカー
Low form, capacity 600 mL
別名:
Pyrexガラスビーカー, Pyrexビーカー, グラスビーカー, ビーカー, Corning® 1000
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121803
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
特徴
graduations
subdivision 50 mL
包装
case of 36
メーカー/製品名
Corning 1000-600
利用可能性
not available in EU
容積測定範囲
50-500 mL
キャパシティ
600 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
600 mLのビーカーで、注ぎ口付き、均一な壁の厚さで製造されており、温度ショック耐性と物理的強さの両方の最適のバランスを保っています。利便性のため、これらのビーカーにはおおよその内容量を示す二重目盛りがついており、また非常に大きな書き込み領域があります。
Low Form(Corning 1000シリーズ)のグリフィンビーカーは以下の特徴があります。
  • おおよその内容量の目盛り付き
  • 二重目盛り付き
  • 注ぎ口付き
  • 非常に大きい範囲の書き込み領域
  • 均一な壁の厚さ
  • 丈夫な、産業用グレードガラスビーカー
その他情報
Browse all glass beakers
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
  1. Which document(s) contains shelf-life or expiration date information for a given product?
    If available for a given product, the recommended re-test date or the expiration date can be found on the Certificate of Analysis.
  2. How do I get lot-specific information or a Certificate of Analysis?
    The lot specific COA document can be found by entering the lot number above under the "Documents" section.
  3. How do I find price and availability?
    There are several ways to find pricing and availability for our products. Once you log onto our website, you will find the price and availability displayed on the product detail page. You can contact any of our Customer Sales and Service offices to receive a quote.  USA customers:  1-800-325-3010 or view local office numbers.
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product. 
  5. What are the dimensions of product CLS1000600, 600 mL PYREX® Griffin Beakers, Low Form?
    Product CLS1000600, 600 mL PYREX® Griffin Beakers, Low Form, is approximately 124 mm tall and 90 mm in diameter.
  6. My question is not addressed here, how can I contact Technical Service for assistance?
    Ask a Scientist here.