About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H12N4
CAS番号:
分子量:
188.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
おすすめの製品
フォーム
solid
SMILES記法
N#Cc1ccc(nc1)N2CCNCC2
InChI
1S/C10H12N4/c11-7-9-1-2-10(13-8-9)14-5-3-12-4-6-14/h1-2,8,12H,3-6H2
InChI Key
ZYNPMKJQFWNFMI-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
CDS016080-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
CDS016080-50MG | 4061828979493 |