Merck
CDS013719
Sigma-Aldrich
2-phenoxybenzaldehyde
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H10O2
CAS番号:
分子量:
198.22
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
形状
liquid
SMILES記法
O=Cc1ccccc1Oc2ccccc2
InChI
1S/C13H10O2/c14-10-11-6-4-5-9-13(11)15-12-7-2-1-3-8-12/h1-10H
InChI Key
IMPIIVKYTNMBCD-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
CDS013719-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Tai Ye et al.
Mikrochimica acta, 187(7), 412-412 (2020-07-01)
A core-satellite-structured surface molecularly imprinted polymer has been synthesized for the enrichment of 3-phenoxybenzaldehyde by pipette tip solid-phase extraction (SPE). In a typical sol-gel process, two silane reagents as functional monomers and 3-phenoxybenzoic acid as the dummy template, the surface