Merck
CDS013703
Sigma-Aldrich
1-Isopropyl-1H-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylic acid
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H11N3O2
分子量:
205.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
フォーム
solid
SMILES記法
CC(C)n1nnc2cc(ccc12)C(O)=O
InChI
1S/C10H11N3O2/c1-6(2)13-9-4-3-7(10(14)15)5-8(9)11-12-13/h3-6H,1-2H3,(H,14,15)
InChI Key
RUTVRAJKELSHCC-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
CDS013703-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Anna Peters et al.
Cell communication and signaling : CCS, 18(1), 31-31 (2020-02-28)
Medium-chain fatty acids and their 3-hydroxy derivatives are metabolites endogenously produced in humans, food-derived or originating from bacteria. They activate G protein-coupled receptors, including GPR84 and HCA3, which regulate metabolism and immune functions. Although both receptors are coupled to Gi