Merck
CDS011407
Sigma-Aldrich
trans-4-Tridecenyl acetate
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H28O2
CAS番号:
分子量:
240.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
形状
solid
SMILES記法
CCCCCCCC\C=C\CCCOC(C)=O
InChI
1S/C15H28O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-17-15(2)16/h10-11H,3-9,12-14H2,1-2H3/b11-10+
InChI Key
DUCVQKMNGSZPAV-ZHACJKMWSA-N
関連するカテゴリー
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
CDS011407-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Tobias Kehl et al.
Frontiers in zoology, 12, 31-31 (2015-11-12)
Intraspecific communication is of crucial importance throughout the animal kingdom and may involve a combination of visual, gustatory, olfactory and acoustic cues. Variation in male sex pheromone amount and composition may convey important information to female conspecifics, for instance on