About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H13ClO3
CAS番号:
分子量:
228.67
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
おすすめの製品
フォーム
solid
SMILES記法
Cc1cc(OC(C)(C)C(O)=O)ccc1Cl
InChI
1S/C11H13ClO3/c1-7-6-8(4-5-9(7)12)15-11(2,3)10(13)14/h4-6H,1-3H3,(H,13,14)
InChI Key
YPACJSWITQPMFV-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
CDS005606-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
A Luque-Muñoz et al.
Journal of chromatography. A, 1507, 72-83 (2017-06-06)
An analytical method for the analysis of 16 pharmaceuticals and personal care products in compost from sewage sludge is successfully validated. Ultrasound assisted extraction with a mixture of acetonitrile:ethyl acetate (1:1, v/v) containing 10% (v/v) of acetic acid was carried