About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H4ClN3
CAS番号:
分子量:
129.55
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
おすすめの製品
フォーム
solid
SMILES記法
Nc1cnc(Cl)cn1
InChI
1S/C4H4ClN3/c5-3-1-8-4(6)2-7-3/h1-2H,(H2,6,8)
InChI Key
HWCKAMAVEWVBDO-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
CDS005437-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Jan Zitko et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 23(9) (2018-09-21)
Three series of N-(pyrazin-2-yl)benzamides were designed as retro-amide analogues of previously published N-phenylpyrazine-2-carboxamides with in vitro antimycobacterial activity. The synthesized retro-amides were evaluated for in vitro growth inhibiting activity against Mycobacterium tuberculosis H37Rv (Mtb), three non-tuberculous mycobacterial strains (M. avium
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
CDS005437-100MG | 4061828945085 |